Learn More
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge BTB05258DA
Detalles adicionales : CAS : 175135-14-5 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437602
  • 50.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
175135-14-5
265.033
HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
2736427
C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
C8H4BrF3N2
MFCD00067734
4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
4-bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Especificación
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
1g
96.5
97%
MFCD00067734
HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2736427
97%
Amber Glass Bottle
175135-14-5
100.0
C8H4BrF3N2
4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
265.033
265.03
Videos
SDS Documentación