Learn More
4-Bromo-6-(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |