Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63676.MD
Detalles adicionales : CAS : 870704-15-7 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490489
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
870704-15-7
314.924
ACDTXEFSNCPJED-UHFFFAOYSA-N
2782794
CC1=CC(=C(C=C1I)Br)F
C7H5BrFI
MFCD06200719
4-bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 4-bromo-2-iodo-5-fluorotoluene, 2-iodo-4-bromo-5-fluorotoluene, pubchem10409, acmc-20amn0, endotherm enu306, 1-bromanyl-2-fluoranyl-5-iodanyl-4-methyl-benzene
1-bromo-2-fluoro-5-iodo-4-methylbenzene
Especificaciones
4-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene
1.624
249°C to 250°C (decomposition)
870704-15-7
MFCD06200719
ACDTXEFSNCPJED-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-fluoro-5-iodo-4-methylbenzene
2782794
Solid
2.145g/mL
Light Sensitive
250mg
C7H5BrFI
4-bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 4-bromo-2-iodo-5-fluorotoluene, 2-iodo-4-bromo-5-fluorotoluene, pubchem10409, acmc-20amn0, endotherm enu306, 1-bromanyl-2-fluoranyl-5-iodanyl-4-methyl-benzene
CC1=CC(=C(C=C1I)Br)F
314.924
314.92
98%
Videos
SDS Documentos