Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61459.03
Detalles adicionales : CAS : 1735-53-1 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448008
  • 75.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1735-53-1
250.018
KSXUIQQDHHFSRN-UHFFFAOYSA-N
10800647
C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Br
C8H3BrF3N
MFCD03095347
4-bromo-3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-trifluoromethyl-4-bromobenzonitrile, 2-bromo-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromo benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem1576, intermediates-zcf02288, acmc-209e6z
4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Especificaciones
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
1g
C8H3BrF3N
UN3439
KSXUIQQDHHFSRN-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
10800647
Crystalline Solid
Yellow
1735-53-1
MFCD03095347
4-bromo-3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-trifluoromethyl-4-bromobenzonitrile, 2-bromo-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromo benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem1576, intermediates-zcf02288, acmc-209e6z
C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Br
250.018
250.02
98%
Videos
SDS Documentos