Learn More
4-Bromo-3-metilanilina 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-75714
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 83.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 240.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)NH2
Cantidad 10 g
Beilstein 12, 873
Sinónimo 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-3-metilanilina
PubChem CID 23359
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.