missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-3-fluorobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7047751
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
263349-73-1
C6H5BrFNO2S
254.07
MFCD03094292
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-fluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-3-fluoro, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonamide, pubchem11766, acmc-1cdbu, ksc494k5b, buttpark 80\03-34, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonamide
2778404
4-bromo-3-fluorobencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
263349-73-1
C6H5BrFNO2S
254.07
MFCD03094292
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-fluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-3-fluoro, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonamide, pubchem11766, acmc-1cdbu, ksc494k5b, buttpark 80\03-34, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonamide
2778404
4-bromo-3-fluorobencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 137°C to 141°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'