Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-3,5-dichloropyridine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64616.06
Detalles adicionales : CAS : 343781-45-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441899
  • 262.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
04-01-2021
343781-45-3
226.882
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
10680788
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Br)Cl
C5H2BrCl2N
MFCD06797978
3,5-dichloro-4-bromo-pyridine, pubchem21381, 4-bromo-3,5-dichloropyridin, 3,5-dichloro-4-bromopyridine, pyridine,4-bromo-3,5-dichloro, 4-bromanyl-3,5-bis chloranyl pyridine
4-bromo-3,5-dicloropiridina
Especificaciones
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
75°C to 76°C
343781-45-3
MFCD06797978
8760531
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-dicloropiridina
10680788
Sólido
Blanco
5g
C5H2BrCl2N
UN2811
3,5-dichloro-4-bromo-pyridine, pubchem21381, 4-bromo-3,5-dichloropyridin, 3,5-dichloro-4-bromopyridine, pyridine,4-bromo-3,5-dichloro, 4-bromanyl-3,5-bis chloranyl pyridine
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Br)Cl
226.882
226.88
95%
Videos
SDS Documentos