Learn More
4-Bromo-2-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10642043
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
7693-52-9
C6H4BrNO3
218.01
MFCD00082540
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
24364
4-bromo-2-nitrofenol
OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
7693-52-9
C6H4BrNO3
218.01
MFCD00082540
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
24364
4-bromo-2-nitrofenol
OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitrophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 87.0°C to 94.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(NO2)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 1363
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales