Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-methylthiobenzamide, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H55421.06
Detalles adicionales : CAS : 397845-03-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451658
  • 130.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
397845-03-3
230.123
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
45040716
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=S)N
C8H8BrNS
MFCD09025669
4-bromo-2-methylthiobenzamide, acmc-20amne, 4-bromo-2-methylbenzothioamide, 4-bromo-2-methyl-thiobenzamide, 4-bromo-2-methylthiobenzamide, benzenecarbothioamide,4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methylbenzene-1-carbothioamide
4-bromo-2-methylbenzenecarbothioamide
Especificación
4-Bromo-2-methylthiobenzamide
88°C to 92°C
397845-03-3
MFCD09025669
4-bromo-2-methylthiobenzamide, acmc-20amne, 4-bromo-2-methylbenzothioamide, 4-bromo-2-methyl-thiobenzamide, 4-bromo-2-methylthiobenzamide, benzenecarbothioamide,4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methylbenzene-1-carbothioamide
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=S)N
230.123
230.12
96%
Brown to White
5g
C8H8BrNS
UN2811
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methylbenzenecarbothioamide
45040716
Solid