Learn More
Ácido 4-Bromo-2-metilbenzoico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descripción
A building block which is used in preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este es un compuesto básico con propiedades antibacterianas, que se utiliza en la preparación de ácidos antranílicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Este es un compuesto básico con propiedades antibacterianas, que se utiliza en la preparación de ácidos antranílicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methylbenzoic acid |
Punto de fusión | 182°C to 184°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2249816 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |