Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde, 95%
55.50€ - 662.00€
CAS 24078-12-4
Fórmula molecular C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.047
Número MDL MFCD07787171
InChI Key RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
PubChem CID 13555150
IUPAC Name 4-bromo-2-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447838 SDS Alfa Aesar™
H61314.03
1g 166.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15457838 SDS Alfa Aesar™
H61314.06
5g 662.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
15467838 SDS Alfa Aesar™
H61314.MD
250mg 55.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
24078-12-4
199.047
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
13555150
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
C8H7BrO
MFCD07787171
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Especificaciones
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
24078-12-4
MFCD07787171
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
13555150
Solid
1g
C8H7BrO
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
199.047
199.04
95%