missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-metilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15457838
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24078-12-4
C8H7BrO
199.047
MFCD07787171
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
13555150
4-bromo-2-metilbenzaldehído
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24078-12-4
C8H7BrO
199.047
MFCD07787171
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
13555150
4-bromo-2-metilbenzaldehído
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'