Learn More
4-Bromo-2-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
4-Bromo-2-methoxypyridine used in the synhesis of Imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Suzuki coupling between 4-methoxyphenylboronic acid and 4-bromo-2-methoxypyridine affords 1, 5-disubstituted pyridones. Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-2-metoxipiridina se utiliza en la síntesis de Imidazo[1, 2-a]pirimidinas. El acoplamiento Suzuki entre ácido 4-metoxifenilborónico y 4-bromo-2-metoxipiridina permite las piridonas 1, 5-disubprostituidas. Es un material de partida utilizado en una síntesis de corona-éster-bipiridinas y viológenos mediante el acoplamiento reductor de sodio o níquel, la oxidación de cadena lateral y la esterificación.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
La 4-bromo-2-metoxipiridina se utiliza en la síntesis de Imidazo[1, 2-a]pirimidinas. El acoplamiento Suzuki entre ácido 4-metoxifenilborónico y 4-bromo-2-metoxipiridina permite las piridonas 1, 5-disubprostituidas. Es un material de partida utilizado en una síntesis de corona-éster-bipiridinas y viológenos mediante el acoplamiento reductor de sodio o níquel, la oxidación de cadena lateral y la esterificación.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methoxypyridine |
Punto de fusión | 25°C to 26°C |
Color | Blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 87°C (15 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 115199 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.02 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido de fusión baja |