Learn More
Alfa Aesar™ 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 95%
32.70€ - 413.00€
CAS 30186-18-6
Fórmula molecular C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD03428533
InChI Key LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 10727403
IUPAC Name 1-(4-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15477638 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61137.MD
250mg 32.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
15457638 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61137.03
1g 103.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
15467638 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61137.06
5g 413.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
30186-18-6
215.046
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
10727403
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)O
C8H7BrO2
MFCD03428533
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
1-(4-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
Especificaciones
250mg
30186-18-6
MFCD03428533
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
1-(4-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
10727403
Solid
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
C8H7BrO2
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)O
215.046
215.04
95%