Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212011
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
85510-82-3
C7H5BrClF
223.47
MFCD02094036
UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
2773361
4-bromo-1-(clorometilo)-2-fluorobenceno
FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
85510-82-3
C7H5BrClF
223.47
MFCD02094036
UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
2773361
4-bromo-1-(clorometilo)-2-fluorobenceno
FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H3(F)Br
Índice de refracción 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.