Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690587
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
151982-51-3
C7H3BrClFO
237.46
MFCD03411584
PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
2734026
cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
151982-51-3
C7H3BrClFO
237.46
MFCD03411584
PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
2734026
cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24.0°C to 24.5°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: hydrdolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.