Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10026303
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
105942-08-3
C7H3BrFN
200.01
MFCD00143264
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
736029
4-bromo-2-fluorobenzonitrilo
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
105942-08-3
C7H3BrFN
200.01
MFCD00143264
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
736029
4-bromo-2-fluorobenzonitrilo
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)CN
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.