Learn More
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico puede usarse en la síntesis de intermediarios de biarilo mediante el acoplamiento mediado por paladio con varios ácidos arilborónicos
Solubilidad
Solubilidad en metanol, turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, agentes reductores y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico puede usarse en la síntesis de intermediarios de biarilo mediante el acoplamiento mediado por paladio con varios ácidos arilborónicos
Solubilidad
Solubilidad en metanol, turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, agentes reductores y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-fluorobenzoic acid |
Punto de fusión | 210°C to 213°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 6323931 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |