Learn More
4-Bromo-2-fluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-74645
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
367-24-8
C6H5BrFN
190.01
MFCD00010221
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-phenylamine, 4-bromo-2-fluoro-aniline, 4-bromo-2-fluorobenzenamine, 4-bromo-2-fluoro aniline, 4-bromo-2-fluorophenylamine, 4-brom-2-fluoranilin, zlchem 545, pubchem1525
123050
4-bromo-2-fluoroanilina
C1=CC(=C(C=C1Br)F)N
367-24-8
C6H5BrFN
190.01
MFCD00010221
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-phenylamine, 4-bromo-2-fluoro-aniline, 4-bromo-2-fluorobenzenamine, 4-bromo-2-fluoro aniline, 4-bromo-2-fluorophenylamine, 4-brom-2-fluoranilin, zlchem 545, pubchem1525
123050
4-bromo-2-fluoroanilina
C1=CC(=C(C=C1Br)F)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoroaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39°C to 42°C
Color Beige a marrón grisáceo o gris
Punto de ebullición 103°C to 108°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina, polvo, cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.