missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%

73.10€ - 233.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 1771972-20-3
Fórmula molecular C13H10BrF2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 362.19
Número MDL MFCD27975684
InChI Key PWADFEADXGBRNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluoro-n-5-fluoro-2-methylphenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 97455673
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15449006 SDS Alfa Aesar™
H64593.03
1g 233.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
 
15459006 SDS Alfa Aesar™
H64593.MD
250mg 73.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1771972-20-3
362.19
PWADFEADXGBRNX-UHFFFAOYSA-N
97455673
C13H10BrF2NO2S
MFCD27975684
4-bromo-2-fluoro-n-5-fluoro-2-methylphenyl benzenesulfonamide

Especificaciones

4-Bromo-2-fluoro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)benzenesulfonamide
1771972-20-3
MFCD27975684
PWADFEADXGBRNX-UHFFFAOYSA-N
97455673
Solid
1g
C13H10BrF2NO2S
4-bromo-2-fluoro-n-5-fluoro-2-methylphenyl benzenesulfonamide
362.19
362.19
97%