Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64593.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449006
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1771972-20-3
362.19
PWADFEADXGBRNX-UHFFFAOYSA-N
97455673
C13H10BrF2NO2S
MFCD27975684
4-bromo-2-fluoro-n-5-fluoro-2-methylphenyl benzenesulfonamide
Especificaciones
4-Bromo-2-fluoro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)benzenesulfonamide
1771972-20-3
MFCD27975684
PWADFEADXGBRNX-UHFFFAOYSA-N
97455673
Solid
1g
C13H10BrF2NO2S
4-bromo-2-fluoro-n-5-fluoro-2-methylphenyl benzenesulfonamide
362.19
362.19
97%