Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(3-isopropylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H65140.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449406
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27975725
Especificación
4-Bromo-2-fluoro-N-(3-isopropylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD27975725
Solid
1g
372.25
97%