Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64285.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498816
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975678
Especificaciones
4-Bromo-2-fluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD27975678
Solid
1g
362.19
97%
Videos
SDS Documentos