Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(2-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64062.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498676
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975663
4-Bromo-2-fluoro-N-(o-tolyl)benzenesulfonamide
Especificaciones
4-Bromo-2-fluoro-N-(2-methylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD27975663
344.2
97%
1g
4-Bromo-2-fluoro-N-(o-tolyl)benzenesulfonamide
Solid
Videos
SDS Documentos