missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(2-fluorophenyl)benzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H64668.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489056

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD27975691

Especificaciones

4-Bromo-2-fluoro-N-(2-fluorophenyl)benzenesulfonamide
MFCD27975691
Solid
1g
348.16
97%
Videos
SDS Documentos