Learn More
4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, ≥95%, Maybridge
Marca:  Maybridge TL00690DA
Detalles adicionales : CAS : 175278-24-7 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10621893
  • 29.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
175278-24-7
283.564
UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
2737536
CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
C8H8BrClO2S
MFCD00204178
4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
4-bromo-2-ethylbenzenesulfonyl chloride
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
95.0
C8H8BrClO2S
4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
283.564
283.57
4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
175278-24-7
95%
MFCD00204178
UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-ethylbenzenesulfonyl chloride
2737536
95%
Videos
SDS Documentos