Learn More
4-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 398280250
Detalles adicionales : CAS : 89794-02-5 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400934
  • 23.80€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
89794-02-5
205.48
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
2735554
CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
C7H6BrCl
MFCD00060651
4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
4-bromo-2-chloro-1-methylbenzene
Especificaciones
4-Bromo-2-chlorotoluene
95°C
Glass bottle
1.538
Yellow
89794-02-5
100.0
C7H6BrCl
MFCD00060651
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chloro-1-methylbenzene
2735554
Liquid
1.5380g/mL
Authentic
1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
212°C
25g
97.5
97.5% min. (GC)
BrC6H3(Cl)CH3
4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
205.48
205.48
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos