missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4090072
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
89794-02-5
C7H6BrCl
205.48
MFCD00060651
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
2735554
4-bromo-2-chloro-1-methylbenzene
CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
89794-02-5
C7H6BrCl
205.48
MFCD00060651
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
2735554
4-bromo-2-chloro-1-methylbenzene
CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorotoluene
% mín. CAS 97.5
Color Yellow
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5380g/mL
Punto de ebullición 212°C
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.538
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)CH3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'