Learn More
4-Bromo-2-cloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio primario y secundario en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chloropyrimidine |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 10334333 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.43 |
Porcentaje de pureza | 98% |