Learn More
4-Bromo-2-chlorophenol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 173530250
Detalles adicionales : CAS : 3964-56-5 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448320
  • 44.70€ / 25 g
En stock 9
Añadir a la cesta
Especificación
3964-56-5
207.451
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
19859
4-bromo-2-chlorophenol
C6H4BrClO
MFCD00002166
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
CHEBI:38852
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)O
Especificación
4-Bromo-2-chlorophenol
Glass bottle
47°C to 51°C
99%
98.5
99%
BrC6H3(Cl)OH
06, II, 187
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chlorophenol
19859
207.45
≥98.5%
Authentic
White
25g
3964-56-5
100.0
C6H4BrClO
MFCD00002166
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)O
207.451
CHEBI:38852
Low Melting Mass or Crystalline Needles, Powder and Chunks
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación