missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-bromo-2-cloro-5-metoxibencenoborónico, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 260°C to 268°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.3 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'