Learn More
4-Bromo-2-cloro-1-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026269
33.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31928-47-9
C6H3BrClI
317.348
MFCD00079709
OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
2735547
4-bromo-2-cloro-1-yodobenceno
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31928-47-9
C6H3BrClI
317.348
MFCD00079709
OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
2735547
4-bromo-2-cloro-1-yodobenceno
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Punto de fusión 33°C to 35°C
Punto de ebullición 103°C to 105°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.6722
Cantidad 1 g
Beilstein 2435075
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 97%