Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,6-difluorotoluene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63807.06
Detalles adicionales : CAS : 179617-08-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450699
  • 294.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
179617-08-4
207.018
NGINOAWMGMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
2783215
CC1=C(C=C(C=C1F)Br)F
C7H5BrF2
MFCD07368697
4-bromo-2,6-difluorotoluene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methyl-benzene, pubchem21066, ksc537g3l
5-bromo-1,3-difluoro-2-methylbenzene
Especificaciones
4-Bromo-2,6-difluorotoluene
179617-08-4
MFCD07368697
NGINOAWMGMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1,3-difluoro-2-methylbenzene
2783215
Solid
5g
C7H5BrF2
4-bromo-2,6-difluorotoluene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methyl-benzene, pubchem21066, ksc537g3l
CC1=C(C=C(C=C1F)Br)F
207.018
207.02
98%
Videos
SDS Documentos