Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64609.03
Detalles adicionales : CAS : 352535-81-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451889
  • 47.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
352535-81-0
236.807
QHYNAULNEIXXPC-UHFFFAOYSA-N
4125779
B(C1=C(C=C(C=C1F)Br)F)(O)O
C6H4BBrF2O2
MFCD03095369
4-bromo-2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluoro-4-bromophenylboronic acid, 4-bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-4-bromo-2,6-difluorophenyl, 4-bromo-2 6-difluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-bromo-2,6-difluorophenyl, pubchem1757, acmc-209if9, 4-bromo-2,6-difluorophenylboronicacid, 4-bromanyl-2,6-bis fluoranyl phenyl boronic acid
(4-bromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
Especificación
4-Bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid
1g
C6H4BBrF2O2
4-bromo-2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluoro-4-bromophenylboronic acid, 4-bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-4-bromo-2,6-difluorophenyl, 4-bromo-2 6-difluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-bromo-2,6-difluorophenyl, pubchem1757, acmc-209if9, 4-bromo-2,6-difluorophenylboronicacid, 4-bromanyl-2,6-bis fluoranyl phenyl boronic acid
B(C1=C(C=C(C=C1F)Br)F)(O)O
236.807
236.81
98%
155°C to 160°C (literature)
352535-81-0
MFCD03095369
QHYNAULNEIXXPC-UHFFFAOYSA-N
(4-bromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
4125779
Solid