missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2,6-difluoroanisol, +97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicación
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,6-difluoroanisole |
Densidad | 1.65 |
Punto de ebullición | 100°C (15 mmHg) |
Índice de refracción | 1.51 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.02 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'