Learn More
Cloruro de 4-bromo-2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701546
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
166964-36-9
C4BrCl3O2S2
330.416
MFCD00051664
NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
519295
cloruro de 4-bromo-2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo
C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
166964-36-9
C4BrCl3O2S2
330.416
MFCD00051664
NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
519295
cloruro de 4-bromo-2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo
C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.44
Porcentaje de pureza 97%