Learn More
4-Bromo-1H-pirazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Descripción
4-Bromopyrazole may be used in the preparation of 4-bromo-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazole. It may be used as starting material in the synthesis of 1,4?-bipyrazoles. Also used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors. It is also shown to be one of the 4-substituted pyrazoles, being able to act as inhibitor of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromopirazol puede usarse en la preparación de 4-bromo-1-(2-cloroetil)-1H-pirazol y como material de partida en la síntesis de 1,4′-bipirazoles. También se usa en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos, entre los que se incluyen algunos inhibidores. Además, está demostrado que es uno de los pirazoles 4-sustituidos, por lo que actua como inhibidor de la alcohol deshidrogenasa del hígado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El 4-bromopirazol puede usarse en la preparación de 4-bromo-1-(2-cloroetil)-1H-pirazol y como material de partida en la síntesis de 1,4′-bipirazoles. También se usa en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos, entre los que se incluyen algunos inhibidores. Además, está demostrado que es uno de los pirazoles 4-sustituidos, por lo que actua como inhibidor de la alcohol deshidrogenasa del hígado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1H-pyrazole |
Punto de fusión | 93°C to 96°C (literature) |
Punto de ebullición | 250°C to 260°C (literature) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 106510 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.97 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Sólido |