Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-1H-pyrazole, ≥98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64673.A1
Detalles adicionales : CAS : 2075-45-8 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441979
  • 608.00€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío
05-01-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El 4-bromopirazol puede usarse en la preparación de 4-bromo-1-(2-cloroetil)-1H-pirazol y como material de partida en la síntesis de 1,4′-bipirazoles. También se usa en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos, entre los que se incluyen algunos inhibidores. Además, está demostrado que es uno de los pirazoles 4-sustituidos, por lo que actua como inhibidor de la alcohol deshidrogenasa del hígado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
2075-45-8
146.975
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
16375
C1=C(C=NN1)Br
C3H3BrN2
MFCD00075602
4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
4-bromo-1H-pirazol
Especificaciones
4-Bromo-1H-pyrazole
93°C to 96°C (literature)
2075-45-8
MFCD00075602
4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1H-pirazol
16375
Sólido
250°C to 260°C (literature)
1kg
C3H3BrN2
106510
Slightly soluble in water.
C1=C(C=NN1)Br
146.975
146.97
≥98%
Videos
SDS Documentos