Learn More
4-Bromo-1H-pirazol-5-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.98 |
Porcentaje de pureza | 95% |