Learn More
4-Bromo-1-buteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444423
35.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5162-44-7
C4H7Br
MFCD00000258
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
21241
4-bromobut-1-ano
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5162-44-7
C4H7Br
MFCD00000258
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
21241
4-bromobut-1-ano
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-1-buteno se utiliza en la preparación del ácido 4-(3-buteniloxi)benzoico y largazol También se utiliza en la alquilación doble de lactamas seguida por la metátesis de cierre de anillo Grubbs para producir gimnodimina. Además, sirve como reactivo en la preparación de dienohidracidas.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, éter y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butene
Densidad 1.33
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Temperatura de inflamación 1°C (34°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1098377
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES C=CCCBr
Peso molecular (g/mol) 135.004
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 97%