Learn More
4-Bromo-1-butanol, téc., contiene cantidades variables de THF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377218
663.36 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
33036-62-3
C4H9BrO
153.019
MFCD00015387
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
118388
4-bromobutan-1-ol
C(CCBr)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
33036-62-3
C4H9BrO
153.019
MFCD00015387
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
118388
4-bromobutan-1-ol
C(CCBr)CO
4-Bromo-1-butanol is used to prepare 2-(4-bromo-butoxy)-tetrahydro-pyran by reacting with 3,4-dihydro-2H-pyran in the presence of amberlyst 15 as a catalyst. It reacts with dihydropyran to prepare tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butanol
Nombre de nota cont. varying amounts of THF
Color Amarillo
Punto de ebullición 63°C to 65°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C (91°F)
Fórmula lineal Br(CH2)4OH
Índice de refracción 1.5035
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.02
Grado Técnico
Forma física Líquido