Learn More
4-Bromo-1,3-benzodioxol ,97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701352
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
6698-13-1
C7H5BrO2
201.019
MFCD02681890
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
2776189
4-bromo-1,3-benzodioxol
C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
6698-13-1
C7H5BrO2
201.019
MFCD02681890
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
2776189
4-bromo-1,3-benzodioxol
C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%