Learn More
4-Bromo-1,2-(metilendioxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023894
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2635-13-4
C7H5BrO2
201.02
MFCD00005821
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
75831
BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2635-13-4
C7H5BrO2
201.02
MFCD00005821
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
75831
BrC1=CC=C2OCOC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Densidad 1.669
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 5 g
Beilstein 127407
Nombre IUPAC 5-bromo-2H-1,3-benzodioxol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 98%