Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-1,2-difluorobenceno, + 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11934.14
Detalles adicionales : CAS : 348-61-8 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443924
  • 75.14€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
348-61-8
192.991
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
67675
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F
C6H3BrF2
MFCD00000304
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
4-bromo-1,2-difluorobenceno
Especificaciones
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
33°C (91°F)
150°C to 151°C
25g
C6H3BrF2
UN1993
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F
192.991
192.99
1.707
1.505
-4°C
348-61-8
MFCD00000304
1934811
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,2-difluorobenceno
67675
≥98%
Videos
SDS Documentos