Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Boc-amino)indole-3-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63752.03
Detalles adicionales : CAS : 885266-66-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490599
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
885266-66-0
276.292
QBNHICJNKZTOJB-UHFFFAOYSA-N
24720941
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C(=O)O
C14H16N2O4
MFCD04973970
4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indole-3-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1h-indole-3-carboxylic acid
4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-1H-indole-3-carboxylic acid
Especificaciones
4-(Boc-amino)indole-3-carboxylic acid
1g
C14H16N2O4
4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indole-3-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1h-indole-3-carboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C(=O)O
276.292
276.29
97%
White
885266-66-0
MFCD04973970
QBNHICJNKZTOJB-UHFFFAOYSA-N
4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-1H-indole-3-carboxylic acid
24720941
Solid
Videos
SDS Documentos