Learn More
Ácido 4-(BOC-amino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090020
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
66493-39-8
C12H15NO4
237.25
MFCD00037428
ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
2755931
ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
66493-39-8
C12H15NO4
237.25
MFCD00037428
ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
2755931
ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(BOC-amino)benzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 181°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(BOC-amino)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.