missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Boc-amino)-3-yodopiridina, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030440
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
211029-67-3
C10H13IN2O2
320.13
MFCD04973409
FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 4-boc-amino-3-iodopyridine, tert-butyl 3-iodopyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 3-iodopyridin-4-yl carbamate, tert-butyl-3-iodo-4-pyridinyl carbamate, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamicacidtert-butylester, 3-iodopyridin-4-yl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-iodopyridin-4-yl carbamate, pubchem14123
10903275
N-(3-yodopiridin-4-il)carbamato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
211029-67-3
C10H13IN2O2
320.13
MFCD04973409
FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 4-boc-amino-3-iodopyridine, tert-butyl 3-iodopyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 3-iodopyridin-4-yl carbamate, tert-butyl-3-iodo-4-pyridinyl carbamate, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamicacidtert-butylester, 3-iodopyridin-4-yl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-iodopyridin-4-yl carbamate, pubchem14123
10903275
N-(3-yodopiridin-4-il)carbamato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C=NC=C1)I

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-3-iodopyridine
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.13
Porcentaje de pureza 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'