missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(Boc-amino)-1-indoleacetic acid, 97%

202.00€ - 646.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 885266-64-8
Fórmula molecular C15H18N2O4
Molecular Weight (g/mol) 290.319
Número MDL MFCD04973968
InChI Key AOFNYIODSIXUBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-indol-1-yl-acetic acid
PubChem CID 24720939
IUPAC Name 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]indol-1-yl]acetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C=CN2CC(=O)O
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15440959 SDS Alfa Aesar™
H63962.03
1g 646.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
15450959 SDS Alfa Aesar™
H63962.MD
250mg 202.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

885266-64-8
290.319
AOFNYIODSIXUBL-UHFFFAOYSA-N
24720939
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C=CN2CC(=O)O
C15H18N2O4
MFCD04973968
4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-indol-1-yl-acetic acid
2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]indol-1-yl]acetic acid

Especificaciones

4-(Boc-amino)-1-indoleacetic acid
885266-64-8
MFCD04973968
AOFNYIODSIXUBL-UHFFFAOYSA-N
2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]indol-1-yl]acetic acid
24720939
Solid
1g
C15H18N2O4
4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-indol-1-yl-acetic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C=CN2CC(=O)O
290.319
290.31
97%