Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Boc-amino)-1-indoleacetic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63962.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450959
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
885266-64-8
290.319
AOFNYIODSIXUBL-UHFFFAOYSA-N
24720939
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C=CN2CC(=O)O
C15H18N2O4
MFCD04973968
4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-indol-1-yl-acetic acid
2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]indol-1-yl]acetic acid
Especificaciones
4-(Boc-amino)-1-indoleacetic acid
885266-64-8
MFCD04973968
AOFNYIODSIXUBL-UHFFFAOYSA-N
2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]indol-1-yl]acetic acid
24720939
Solid
250mg
C15H18N2O4
4-tert-butoxycarbonyl amino-1h-indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino indol-1-yl acetic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-indol-1-yl-acetic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C=CN2CC(=O)O
290.319
290.31
97%
Videos
SDS Documentos