Learn More
4-Boc-1-(5-bromo-2-piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052688
32.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
153747-97-8
C14H20BrN3O2
342.237
MFCD07369772
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
11244775
4-(5-bromopiridin-2-il)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
153747-97-8
C14H20BrN3O2
342.237
MFCD07369772
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
11244775
4-(5-bromopiridin-2-il)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-Boc-1-(5-bromo-2-piridil)piperazina se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Punto de fusión 83°C to 87°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo